Learn More
7-amino-4-(trifluorometil)cumarina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11498327
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.25 g
1 g
Tamaño de la unidad:
0.25 g
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11498327 1 g 1 g
11408337 0.25 g 0.25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11498327 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18400.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 53518-15-3 | C10H6F3NO2 | 229.158 g/mol
7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin is used in the synthesis of substrates for the fluorometric assay of proteolytic enzymes in biological fluids. It is suitable as laser dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 7-amino-4-(trifluorometil)cumarina se utiliza en la síntesis de sustratos para el ensayo fluorométrico de enzimas proteolíticas en fluidos biológicos. Es adecuado como láser de colorante.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido (25 mg/ml), dimetilformamida (25 mg/ml) y metanol (25 mg/ml). Insoluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53518-15-3
Fórmula molecular C10H6F3NO2
Peso molecular (g/mol) 229.158
Número MDL MFCD00006858
Clave InChI JBNOVHJXQSHGRL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo coumarin 151, 7-amino-4-trifluoromethyl coumarin, 7-amino-4-trifluoromethylcoumarin, 7-amino-4-trifluoromethyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl, 7-amino-4-trifluoromethyl chromen-2-one, 7-amino-4-trifluoromethyl-2-benzopyrone, 7-amino-4-trifluoromethyl-chromen-2-one, pubchem8665, maybridge1_007017
PubChem CID 100641
ChEBI CHEBI:51772
Nombre IUPAC 7-amino-4-(trifluorometil)cromo-2-ona
SMILES C1=CC2=C(C=C1N)OC(=O)C=C2C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Punto de fusión 222°C to 223°C
Cantidad 1 g
Beilstein 4456797
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide (25mg/ml),dimethyl formamide (25mg/ml),and methanol (25mg/ml). Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 229.16
Porcentaje de pureza 99%