Learn More
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin
Código de producto. 16418926
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16418926 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16418926 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0981
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
MedChemExpress 7-Amino-4-(trifluoromethyl)coumarin (Coumarin 151) is a fluorescent marker for the sensitive detection of proteinases. The excitation and emission wavelengths are 400 and 490 nm, respectively.
Especificaciones
CAS 53518-15-3
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (436.38 mM∣Need ultrasonic)
Sinónimo Coumarin 151∣ AFC
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light)
Cantidad 100 mg
Peso molecular 229.16 g/mol
Tipo de producto Dye Reagents
Grado de pureza o calidad 98.92%