Learn More
Invitrogen™ 7-Amino-4-Methylcoumarin, reference standard
Código de producto. 11554007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11554007 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 11554007 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A191
 Artículo restringido
En stock
7-amino-4-metilocumarina, estándar de referencia
7-Amino-4-methylcoumarin (AMC) can be used as a fluorescence reference standard for AMC-based enzyme substrates including AMC-based caspase substrates. The fluorescence spectra of AMC is not subject to variability due to pH-dependent protonation/deprotonation when assayed near or above physiological pH.
To make a concentrated stock solution of up to 10 mg/mL, dissolve in either acetone, high quality anhydrous DMSO or DMF. Store frozen, desiccated and protected from light.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 100 mg
Tipo de producto 7-amino-4-metilocumarina
Peso molecular 175.2
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Etiqueta o tinte Metilocumarina
Tipo de etiqueta Colorantes de cumarina
Emisión 430 nm
Excitación 351 nm