Learn More
7-Amino-4-methylcoumarin, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Código de producto. 10025790 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10025790 500 mg Glass bottle 500 miligramos
1 options
Código de producto. 10025790 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 405555000
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-4-methylcoumarin
Nombre de nota 99%
CAS 26093-31-2
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Yellow
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H9NO2
Número MDL MFCD00006868
Cantidad 500 mg
Beilstein 18, V,11, 445
Sinónimo 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
Clave InChI GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Nombre IUPAC 7-amino-4-methyl-2H-chromen-2-one
Peso molecular (g/mol) 175.19
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Grado Pure
Forma física Crystalline Powder