Learn More
Thermo Scientific Chemicals 7-Amino-4-metilcumarina, 98 %
Código de producto. 10023863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10023863 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10256320 1 g Frasco de vidrio 1 g
10063813 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10023863 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 218062500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26093-31-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00006868
Clave InChI GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
Nombre IUPAC 7-amino-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-4-methylcoumarin
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 223.0°C to 226.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%
Grado Extra puro
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Amino-4-methylcoumarin
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.