Learn More
7-Amino-4-metilcumarina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11477257
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11477257 1 g 1 g
11384629 250 mg 250 miligramos
11487257 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11477257 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15017.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 26093-31-2 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Used as matrix for analysis of monosulfated disaccharides and as a co-matrix with 6-aza-2-thiothymidine for sulfated neutral and salivated tri-and tetrasaccharides. Reagent for preparing new fluorogenic AMC-based substrates for cystine amino peptidase (and other hydrolases). Also used as reference compound in the enzyme assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea como matriz para el análisis de disacáridos monosulfatados y como comatriz con 6-aza-2-tiotimidina para trisacáridos y tetrasacáridos sulfatados neutros y salivados. Reactivo para la preparación de nuevos sustratos fluorogénicos a base de AMC para la cistina amino peptidasa (y otras hidrolasas). También se utiliza como compuesto de referencia en el ensayo enzimático.
Solubilidad
Soluble en acetona (10 mg/ml), dimetilsulfóxido (10 mg/ml) y dimetilformamida.
Notas
Sensible a la luz, almacenar en la oscuridad. Se debe almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien cerrado. Almacénese lejos de los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26093-31-2
Fórmula molecular C10H9NO2
Peso molecular (g/mol) 175.19
Número MDL MFCD00006868
Clave InChI GLNDAGDHSLMOKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-amino-4-methylcoumarin, coumarin 120, 7-amino-4-methyl-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 7-amino-4-methyl, coumarin, 7-amino-4-methyl, 4-methyl-7-aminocoumarin, 7-amino-4-methyl-chromen-2-one, unii-ocy3jct44x, ccris 4961, ocy3jct44x
PubChem CID 92249
ChEBI CHEBI:51771
Nombre IUPAC 7-amino-4-metilcromen-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)OC2=CC(N)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-4-methylcoumarin
Punto de fusión 225°C to 228°C
Cantidad 1 g
Beilstein 142231
Información de solubilidad Soluble in acetone (10mg/ml) dimethyl sulfoxide (10mg/ml) and dimethylformamide.
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.19
Porcentaje de pureza 98%