Learn More
MedChemExpress 7-Amino-4-methylcoumarin
Código de producto. 16464657
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
50 mg
Código de producto.
16464657 50 mg
1 options
Código de producto. 16464657 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYD0027
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
MedChemExpress 7-amino-4-methylcoumarin (Coumarin 120) has been used as a fluorogenic probe for many serine proteases.
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Tipo de producto Dye Reagents
Peso molecular 175.18 g/mol
Solubilidad DMSO : 100 mg/mL (570.84 mM; Need ultrasonic)
Contenido y almacenamiento 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light)
Condiciones de envío Room temperature
Objetivo HBV
CAS 26093-31-2
Sinónimo Coumarin 120 ∣ AMC