Learn More
Ácido 7-amino-3-vinil-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-3-vinyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 79349-82-9 |
| Fórmula molecular | C9 H10 N2 O3 S |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, (6R-trans)-7-Amino-3-ethenyl-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-AVCA |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H10N2O3S/c1-2-4-3-15-8-5(10)7(12)11(8)6(4)9(13)14/h2,5,8H,1,3,10H2,(H,13,14)/t5-,8-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-amino-3-etenil-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 226.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.0412 |