Learn More
Clorhidrato de éster p-metoxibencílico del ácido 7-amino-3-clorometil-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-3 chloromethyl-3-cephem-4-carboxylic Acid p-Methoxyb |
| CAS | 113479-65-5 |
| Fórmula molecular | C16 H17 Cl N2 O4 S . Cl H |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H17ClN2O4S.ClH/c1-22-11-4-2-9(3-5-11)7-23-16(21)13-10(6-17)8-24-15-12(18)14(20)19(13)15;/h2-5,12,15H,6-8,18H2,1H3;1H/t12-,15-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.COc1ccc(COC(=O)C2=C(CCl)CS[C@@H]3[C@H](N)C(=O)N23)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4-metoxifenil)metilo (6R,7R)-7-amino-3-(clorometil)-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxilato;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 405.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 404.0364 |