Learn More
Ácido 7-amino-3-cloro-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-3-chloro-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 53994-69-7 |
| Fórmula molecular | C7 H7 Cl N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (6R,7R)-7-Amino-3-chloro-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-Chloro-7-amino-3-cephem-4-carboxylic Acid, (6R-trans)-7-amino-3-chloro-8-oxo-5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-Amino-3-chlorocephalosporanic Acid, Cefaclor EP Impurity E, Cefaclor EP Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O3S/c8-2-1-14-6-3(9)5(11)10(6)4(2)7(12)13/h3,6H,1,9H2,(H,12,13)/t3-,6-/m1/s1 |
| SMILES | N[C@H]1[C@H]2SCC(=C(N2C1=O)C(=O)O)Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-amino-3-cloro-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 234.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.987 |