Learn More
7-Amino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-iltio)metil]-3-cefemo-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30133538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2.50 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133538 100 mg 100 miligramos
30010904 10 mg 10 miligramos
30006741 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133538 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA618190100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 30246-33-4
Fórmula molecular C11 H12 N4 O3 S3
Peso molecular (g/mol) 344.43
Sinónimo (6R,7R)-7-Amino-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo- (8CI), 5-Thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-amino-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-, (6R-trans)-, (6R-trans)-7-Amino-3-[[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic acid, 7-Amino-3-(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthiomethyl)-δ-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-Amino-3-[(2-methyl-1,3,4-thiadiazol-5-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic acid, 7-ZACA
Nombre IUPAC (6R,7R)-7-amino-3-[(5-metil-1,3,4-tiadiazol-2-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxílico
SMILES Cc1nnc(SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O)s1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid
Nombres de analitos o componentes 7-Amino-3-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O3S3/c1-4-13-14-11(21-4)20-3-5-2-19-9-6(12)8(16)15(9)7(5)10(17)18/h6,9H,2-3,12H2,1H3,(H,17,18)/t6-,9-/m1/s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 344.0072