Learn More
Hidroyoduro de ácido 7-amino-3-(1-piridilmetil)-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Código de producto. 30331153
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30331153 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331153 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA632580100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (6R,7R)-7-Amino-8-oxo-3-[(pyridin-1-ium-1-yl)methyl]-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate Hydroiodide
CAS 100988-63-4
Fórmula molecular C13H14IN3O3S
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-[[(6R,7R)-7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-en-3-yl]methyl]-pyridinium Inner Salt Hydroiodide, (6R-trans)-1-[(7-Amino-2-carboxy-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O3S.HI/c14-9-11(17)16-10(13(18)19)8(7-20-12(9)16)6-15-4-2-1-3-5-15;/h1-5,9,12H,6-7,14H2;1H/t9-,12-;/m1./s1
SMILES [H][C@@]1([C@]([H])(N)C2=O)N2C(C(O)=O)=C(C[N+]3=CC=CC=C3)CS1.[I-]
Nombre IUPAC Yoduro de 1-(((6R,7R)-7-amino-2-carboxi-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-en-3-il)metil)piridin-1-io
Peso molecular (g/mol) 419.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 418.98