Learn More
Ácido 7-amino-3-(1-metil-5-tetrazoliltio)metil-3-cefem-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-3-(1-methyl-5-tetrazolylthio)methyl-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| CAS | 24209-38-9 |
| Fórmula molecular | C10 H12 N6 O3 S2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 7-AMTCA, (6R-trans)-7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylic Acid, 3-(1-Methyltetrazol-5-ylthiomethyl)-7-amino-3-cephem-4-carboxylic Acid, 7-Amino-3-[[(1-methyl-1H-tetrazol-5-yl)thio]methyl]-3-cephem-4-carboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N6O3S2/c1-15-10(12-13-14-15)21-3-4-2-20-8-5(11)7(17)16(8)6(4)9(18)19/h5,8H,2-3,11H2,1H3,(H,18,19)/t5-,8-/m1/s1 |
| SMILES | Cn1nnnc1SCC2=C(N3[C@H](SC2)[C@H](N)C3=O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (6R,7R)-7-amino-3-[(1-metiltetrazol-5-il)sulfanilmetil]-8-oxo-5-tia-1-azabiciclo[4.2.0]oct-2-eno-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 328.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 328.0412 |