Learn More
7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-ona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15414137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15414137 250 mg 250 miligramos
15404137 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15414137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31534.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 26215-14-5 | C8H8N2O2 | 164.164 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 26215-14-5
Fórmula molecular C8H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 164.164
Número MDL MFCD03425794
Clave InChI RUZXDTHZHJTTRO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one, 7-amino-2h-1,4-benzoxazin-3 4h one, 7-amino-4h-benzo 1,4 oxazin-3-one, 7-amino-2h-benzo b 1,4 oxazin-3 4h-one, 7-amino-3,4-dihydro-2h-1,4-benzoxazin-3-one, 2h-1,4-benzoxazin-3 4h-one,7-amino, 7-amino-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one, 7-amino-2h,4h-benzo e 1,4-oxazin-3-one, librarion l544
PubChem CID 2764182
Nombre IUPAC 7-amino-4H-1,4-benzoxazin-(3H)-ona
SMILES C1C(=O)NC2=C(O1)C=C(C=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-2H-1,4-benzoxazin-3(4H)-one
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.17
Porcentaje de pureza 97%