Learn More
Clorhidrato de 7-amino-1,5-dihidro-5-imino-2,8-quinolinediona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione Hydrochloride |
| CAS | 15544-53-3 |
| Fórmula molecular | C9H8ClN3O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, hydrochloride (1:1), 2,8-Quinolinedione, 7-amino-1,5-dihydro-5-imino-, monohydrochloride (8CI), 7-Amino-1,5-dihydro-5-imino-2,8-quinolinedione hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H7N3O2.ClH/c10-5-3-6(11)9(14)8-4(5)1-2-7(13)12-8;/h1-3,10H,11H2,(H,12,13);1H |
| SMILES | Cl.NC1=CC(=N)C2=C(NC(=O)C=C2)C1=O |
| Nombre IUPAC | 7-amino-5-imino-1H-quinolina-2,8-diona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 225.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 225.0305 |