Learn More
Ácido 7-amino-1,3-naftalenodisulfónico, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10696172 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10696172 100 g Frasco de vidrio 100 g
10553911 500 g Frasco de vidrio 500 g
10219873 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10696172 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 163961000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 86-65-7 | C10H9NO6S2 | 303.29 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 86-65-7
Fórmula molecular C10H9NO6S2
Peso molecular (g/mol) 303.29
Número MDL MFCD00003991
Clave InChI CMOLPZZVECHXKN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo amido-g-acid, 7-amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid, amino-g-acid, 1,3-naphthalenedisulfonic acid, 7-amino, amino-g acid, 2-amino-6,8-disulfonaphthalene, unii-7c482fx29k, 2-aminonaphthalene-6,8-disulfonic acid, 2-naphthylamine-6,8-disulfonic acid, beta-naphthylamine-6,8-disulfonic acid
PubChem CID 6851
Nombre IUPAC ácido 7-aminonaftaleno-1,3-disulfónico
SMILES C1=CC(=CC2=C(C=C(C=C21)S(=O)(=O)O)S(=O)(=O)O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Amino-1, 3-naphthalenedisulfonic acid
Nombre de nota tech.
Punto de fusión >300°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 14, 784
Índice Merck 15, 395
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.29
Porcentaje de pureza 60% (as is basis) Typically
Grado Técnico
Forma física Polvo o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7-Amino-1,3-naphthalenedisulfonic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.