Learn More
7-(acetiloxi)-2-cloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-(Acetyloxy)-2-chloro-dibenz[b,f][1,4]oxazepin-11(10H)-one |
| CAS | 51370-03-7 |
| Fórmula molecular | C15H10ClNO4 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Chloro-11-oxo-10,11-dihydrodibenzo[b,f][1,4]oxazepin-7-yl Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10ClNO4/c1-8(18)20-10-3-4-12-14(7-10)21-13-5-2-9(16)6-11(13)15(19)17-12/h2-7H,1H3,(H,17,19) |
| SMILES | CC(=O)Oc1ccc2NC(=O)c3cc(Cl)ccc3Oc2c1 |
| Nombre IUPAC | Acetato de (8-cloro-6-oxo-5H-benzo[b][1,4]benzoxazepin-2-ilo) |
| Peso molecular (g/mol) | 303.7 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.0298 |