Learn More
7-acetil-5-oxo-5H-[1]benzopirano[2,3-b]piridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7-Acetyl-5-oxo-5H-[1]benzopyrano[2,3-b]pyridine |
| CAS | 53944-40-4 |
| Fórmula molecular | C14H9NO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7-Acetyl-5H-[1]Benzopyrano[2,3-b]pyridin-5-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H9NO3/c1-8(16)9-4-5-12-11(7-9)13(17)10-3-2-6-15-14(10)18-12/h2-7H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc2Oc3ncccc3C(=O)c2c1 |
| Nombre IUPAC | 7-acetilcromeno[2,3-b]piridin-5-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 239.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0582 |