Learn More
7-Acetil-3,4-dihidro-1,5-benzodioxepina, 96 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11431720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11431720 10 g 10 g
11421720 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11431720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27040.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22776-09-6
Fórmula molecular C11H12O3
Peso molecular (g/mol) 192.214
Número MDL MFCD00114700
Clave InChI VGRSZNPWUZDPCH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethan-1-one, 1-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4 dioxepin-7-yl ethanone, 1-3,4-dihydro-2h-benzo b 1,4-dioxepin-7-yl ethanone, 7-acetyl-2h,3h,4h-benzo b 1,4-dioxepin, zlchem 1110, acmc-20apc2, 3,4-trimethylenedioxyacetophenone, 7-acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin, 7-acetyl-3,4-dihydro-2h-1,5-benzodioxepin
PubChem CID 2775272
Nombre IUPAC 1-(3,4-dihidro-2H-1,5-benzodioxepin-7-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC2=C(C=C1)OCCCO2
Spécification
Nombre del producto químico o material 7-Acetyl-3,4-dihydro-1,5-benzodioxepin
Punto de ebullición 120°C (0.5 mmHg)
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.21
Porcentaje de pureza 96%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.