Learn More
7-acetoxi-3-acetil-2-4H-1-benzopiran-4-ona, Mikromol™
Código de producto. 30050147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050147 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050147 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0294.500025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7-acetoxi-3-acetil-2-4H-1-benzopiran-4-ona
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
CAS 52751-48-1
Nombres de analitos o componentes 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H12 O5
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 7-Acetoxy-3-acetyl-2-4H-1-benzopyran-4-one
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O5/c1-7(15)13-8(2)18-12-6-10(19-9(3)16)4-5-11(12)14(13)17/h4-6H,1-3H3
SMILES CC(=O)Oc1ccc2C(=O)C(=C(C)Oc2c1)C(=O)C
Nombre IUPAC acetato de (3-acetil-2-metil-4-oxocromen-7-ilo)
Peso molecular (g/mol) 260.24
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.0685 g/mol