Learn More
Molecular Probes™ 7-AAD (7-aminoactinomicina D)
Código de producto. 10748784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10748784 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10748784 Proveedor Molecular Probes™ N.º de proveedor A1310
7-AAD (7-aminoactinomicina D)
7-aminoactinomicina D (7-AAD) es un intercalador fluorescente que pasa por cambios espectrales al asociarse al ADN. Los complejos de 7-AAD/ADN se pueden excitar con un láser de 488 nm y una emisión máxima de 647 nm. Esta tinción de ácidos nucleicos es útil para la citometría de flujo y la microscopía fluorescente multicolor. Parece que, en general, 7-AAD se excluye de las células vivas, pero se puede utilizar con células fijadas y permeabilizadas. 7-AAD se ha utilizado para el análisis del ciclo celular por citometría de flujo. 7-AAD también se une de forma selectiva a las regiones GC del ADN, lo que produce un patrón de bandas distintivo en cromosomas politénicos y cromatina para el uso en estudios de bandas cromosómicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Contiene 1 vial de 7-AAD (1 mg). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz.
Intervalo de longitud de onda de excitación 546⁄647
Tipo de colorante Impenetrable en células
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, citómetro de flujo
Cantidad 1 mg
Método de detección Fluorescente
Emisión 647 nm
Formulario Sólido
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Solubilidad DMSO (dimetilsulfóxido)
Tipo de etiqueta Fluorescent Dye
Tipo de producto 7-AAD
SubCellular Localization Nucleicos, ácidos nucleicos, Nucleus
Peso molecular 1270.45