Learn More
Ácido 7,9-dioxo-8-azaespiro[4.5]decano-8-butanoico, Mikromol™
Código de producto. 30051115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30051115 25 mg 25 miligramos
30040744 100 mg 100 miligramos
30459806 4 x 25 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30051115 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0464.250025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Ácido 7,9-dioxo-8-azaespiro[4.5]decano-8-butanoico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
CAS 105920-65-8
Nombres de analitos o componentes 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 7,9-Dioxo-8-azaspiro[4.5]decane-8-butanoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO4/c15-10-8-13(5-1-2-6-13)9-11(16)14(10)7-3-4-12(17)18/h1-9H2,(H,17,18)
SMILES OC(=O)CCCN1C(=O)CC2(CCCC2)CC1=O
Nombre IUPAC ácido 4-(7,9-dioxo-8-azaespiro[4.5]decan-8-il)butanoico
Peso molecular (g/mol) 253.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.298 g/mol