Learn More
Hemitosilato de 7,9-dimetilguanina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,9-Dimethylguanine Hemitosylate |
| CAS | 12240-99-2 |
| Fórmula molecular | 2 C7 H9 N5 O . C7 H8 O3 S |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Amino-6-hydroxy-7,9-dimethyl-purinium p-Toluenesulfonate, Herbipoline Hemitosylate, 2-Amino-1,6-dihydro-7,9-dimethyl-6-oxopurinium Hydroxide Hemitosylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C7H9N5O.C7H8O3S/c2*1-11-3-12(2)5-4(11)6(13)10-7(8)9-5;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h2*3H,1-2H3,(H2-,8,9,10,13);2-5H,1H3,(H,8,9,10) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O.C[n+]2cn(C)c3nc(N)nc([O-])c23.C[n+]4cn(C)c5nc(N)nc([O-])c45 |
| Nombre IUPAC | 2-amino-7,9-dimetilpurin-7-io-6-olato; ácido 4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 530.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 530.181 |