Learn More
7,9-Dimetilguanina (>80%), TRC
Código de producto. 30240893
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240893 10 mg 10 miligramos
30240523 5 mg 5 miligramos
30240676 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240893 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47312810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 524-35-6
Fórmula molecular C7H9N5O
Peso molecular (g/mol) 179.18
SMILES C[n+]1cn(C)c2c([O-])nc(N)nc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,9-Dimethylguanine