Learn More
7,9-Di-terc-butil-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-dieno-2,8-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]deca-6,9-diene-2,8-dione |
| CAS | 82304-66-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17H24O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 7,9-Bis(1,1-dimethylethyl)-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-diene-2,8-dione, 7,9-Di-tert-butyl-1-oxaspiro[4,5]deca-6,9-diene-2,8-dione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H24O3/c1-15(2,3)11-9-17(8-7-13(18)20-17)10-12(14(11)19)16(4,5)6/h9-10H,7-8H2,1-6H3 |
| SMILES | CC(C)(C)C1=CC2(CCC(=O)O2)C=C(C1=O)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 7,9-ditert-butil-1-oxaspiro[4.5]deca-6,9-dieno-2,8-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 276.37 |
| Mostrar más |