Learn More
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome), Mikromol™
Descripción
7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione (Lumichrome)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lumichrome |
| CAS | 1086-80-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Lumichrome |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C12 H10 N4 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 7,8-Dimethylbenzo[g]pteridine-2,4(1H,3H)-dione, 7,8-Dimethylalloxazine, Riboflavin lumichrome, 7,8-Dimethylisoalloxazine, NSC 96911, Riboflavin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N4O2/c1-5-3-7-8(4-6(5)2)14-10-9(13-7)11(17)16-12(18)15-10/h3-4H,1-2H3,(H2,14,15,16,17,18) |
| SMILES | Cc1cc2NC3=NC(=O)NC(=O)C3=Nc2cc1C |
| Nombre IUPAC | 7,8-dimetil-10H-benzo[g]pteridina-2,4-diona |
| Mostrar más |