Learn More
7,8-dimetoxi-2,3,4,5-tetrahidro-2-benzazepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine |
| CAS | 95469-38-8 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 1H-2-Benzazepine, 2,3,4,5-tetrahydro-7,8-dimethoxy-, 2,3,4,5-Tetrahydro-7,8-dimethoxy-1H-2-benzazepine, 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepine, 7,8-Dimethoxy-2,3,4,5-tetrahydro-1H-2-benzazepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO2/c1-14-11-6-9-4-3-5-13-8-10(9)7-12(11)15-2/h6-7,13H,3-5,8H2,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc2CCCNCc2cc1OC |
| Nombre IUPAC | 7,8-dimetoxi-2,3,4,5-tetrahidro-1H-2-benzazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.1259 |