Learn More
7,8-Dihydroxyflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16415457
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16415457 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16415457 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW013372
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
MedChemExpress 7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
7,8-Dihydroxyflavone is a potent and selective TrkB agonist that mimics the physiological actions of Brain-derived neurotrophic factor (BDNF). Displays therapeutic efficacy toward various neurological diseases.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydroxyflavone
CAS 38183-03-8
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O4
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (393.33 mM)
SMILES O=C1C=C(C2=CC=CC=C2)OC3=C(O)C(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 254.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 99.01%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration