Learn More
Hidrato de 7,8-dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Dihydroxyflavone hydrate |
| Punto de fusión | 250°C to 252°C |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.24 (Anhydrous) |
| Porcentaje de pureza | 97% |