Learn More
Hidrato de 7,8-dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357449
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357449 1 g 1 g
11367449 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11357449 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27852.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38183-03-8 | C15H10O4 | 254.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38183-03-8
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.24
Número MDL MFCD00006836
Clave InChI COCYGNDCWFKTMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,8-dihydroxyflavone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 7,8-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 7,8-dihydroxy-2-phenyl, 7,8-dhf, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, 7,8-dihydroxyflavone hydrate, chembl75267, 7,8-dihydroxy-2-phenyl-4h-1-benzopyran-4-one
PubChem CID 1880
Nombre IUPAC 7,8-dihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES OC1=CC=C2C(=O)C=C(OC2=C1O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydroxyflavone hydrate
Punto de fusión 250°C to 252°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 97%