Learn More
R&D Systems™ 7,8-Dihydroxyflavone
Descripción
Tyrosine kinase receptor B (TrkB) agonist that binds to the extracellular domain of the receptor (Kd = 320 nM). Inhibits glutamate-triggered apoptosis in hippocampal neurons in vitro and in vivo. Exhibits neuroprotective effects in an HD mouse model.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7, 8-Dihydroxyflavone |
| Cantidad | 50 mg |
| Línea de productos | Tocris |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.24 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 254.24 |