Learn More
7,8-Dihidroxi-4-metilcumarina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11436810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11436810 1 g 1 g
11426810 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11436810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14069.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2107-77-9 | C10H8O4 | 192.17 g/mol
Can be used as a fluorescent sensor to monitor the consumption of a boronic acid in a Suzuki cross-coupling reaction. Use a long wave UV lamp.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2107-77-9
Fórmula molecular C10H8O4
Peso molecular (g/mol) 192.17
Número MDL MFCD00016972
Clave InChI NWQBYMPNIJXFNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,8-dihydroxy-4-methylcoumarin, 4-methyldaphnetin, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-chromen-2-one, 4-methyldaphnetine, 4-methyl-7,8-dihydroxycoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl, coumarin, 7,8-dihydroxy-4-methyl, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2h-1-benzopyran-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-chromen-2-one, 7,8-dihydroxy-4-methyl-2-benzopyrone
PubChem CID 5355836
SMILES CC1=CC(=O)OC2=C(O)C(O)=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydroxy-4-methylcoumarin
Punto de fusión 241°C to 244°C
Cantidad 1 g
Beilstein 177613
Sensibilidad Light sensitive
Nombre IUPAC 7,8-dihidroxi-4-metilcroman-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 192.17
Porcentaje de pureza 97%