Learn More
7,8-Dihidroxi-3-(4-hidroxi-fenil)-cromo-4-uno, TRC
Código de producto. 30381042
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30381042 50 mg -
30379120 100 mg 100 miligramos
30378734 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30381042 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD49648550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75187-63-2
Fórmula molecular C15H10O5
Peso molecular (g/mol) 270.24
Sinónimo Demethylretusin
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=COc3c(O)c(O)ccc3C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydroxy-3-(4-hydroxy-phenyl)-chromen-4-one
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)11-7-20-15-10(13(11)18)5-6-12(17)14(15)19/h1-7,16-17,19H
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0528