Learn More
7,8-Dihydro-L-biopterin, MedChemExpress
Código de producto. 16482668
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16482668 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16482668 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008646
MedChemExpress 7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
7,8-Dihydro-L-biopterin is an oxidation product of tetrahydrobiopterin.
Spécification
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydro-L-biopterin
CAS 6779-87-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13N5O3
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (627.01 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6 mg/mL (25.08 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C1N=C(N)NC2=C1N=C([C@@H](O)[C@@H](O)C)CN2
Peso molecular (g/mol) 239.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.23
Porcentaje de pureza 96.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.