Learn More
7,8-dihidro-L-biopterina-d3, TRC
Código de producto. 30371081
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
30371081 0.5 mg 0.50 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30371081 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4485520.5MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 7,8-Dihydro-L-Biopterin-d3
CAS 1217782-44-9
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C9H10D3N5O3
Cantidad 0.5 mg
Sinónimo 2-Amino-6-[(1R,2S)-1,2-dihydroxypropyl]-7,8-dihydro-4(3H)-pteridinone, 7,8-Dihydrobiopterin, Dihydrobiopterin, L-erythro-7,8-Dihydrobiopterin, L-erythro-Dihydrobiopterin
Fórmula InChI InChI=1S/C9H13N5O3/c1-3(15)6(16)4-2-11-7-5(12-4)8(17)14-9(10)13-7/h3,6,15-16H,2H2,1H3,(H4,10,11,13,14,17)/t3-,6-/m0/s1/i1D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])[C@H](O)[C@H](O)C1=NC2=C(NC1)N=C(N)NC2=O
Peso molecular (g/mol) 242.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.1207
Porcentaje de pureza >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.