Learn More
7,8-Dihidro-9-[2-(4-bromofenil)hidrazona]-5H-pirido[3,2-b]azepina-6,9-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Dihydro-9-[2-(4-bromophenyl)hydrazone]-5H-pyrido[3,2-b]a |
| CAS | 676596-64-8 |
| Fórmula molecular | C15 H13 Br N4 O |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H13BrN4O/c16-10-3-5-11(6-4-10)19-20-13-7-8-14(21)18-12-2-1-9-17-15(12)13/h1-6,9,19H,7-8H2,(H,18,21)/b20-13+ |
| SMILES | Brc1ccc(N\N=C\2/CCC(=O)Nc3cccnc23)cc1 |
| Nombre IUPAC | (9E)-9-[(4-bromofenil)hidrazinilideno]-7,8-dihidro-5H-pirido[3,2-b]azepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 345.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 344.0273 |