Learn More
7,8-didehidronaltrexona, TRC
Código de producto. 30378407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30378407 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30378407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43944310MG
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (5alpha)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
CAS 123086-68-0
Fórmula molecular C20 H21 N O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo (5α)-17-(Cyclopropylmethyl)-7,8-didehydro-4,5-epoxy-3,14-dihydroxymorphinan-6-one
Fórmula InChI InChI=1S/C20H21NO4/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11/h3-6,11,15,18,22,24H,1-2,7-10H2/t15-,18+,19+,20-/m1/s1
SMILES Oc1ccc2C[C@H]3N(CC4CC4)CC[C@@]56[C@@H](Oc1c25)C(=O)C=C[C@@]36O
Nombre IUPAC (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(ciclopropilmetil)-4a,9-dihidroxi-2,4,7a,13-tetrahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-ona
Peso molecular (g/mol) 339.385
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.1471
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.