Learn More
Acetato de 7,8-dideshidrocolesterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Didehydrocholesterol Acetate |
| CAS | 1059-86-5 |
| Fórmula molecular | C29H46O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3β-Acetoxycholesta-5,7-diene, 7,8-Didehydrocholesteryl acetate, 7-Dehydrocholesterol acetate, 7-Dehydrocholesteryl acetate, Cholesta-5,7-dien-3β-yl acetate, NSC 226869 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C29H46O2/c1-19(2)8-7-9-20(3)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(31-21(4)30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h10-11,19-20,23,25-27H,7-9,12-18H2,1-6H3 |
| SMILES | O1CCN(CC1)CC2C(=O)c3c(CC2)nc(C)c3CC |
| Peso molecular (g/mol) | 426.67 |