Learn More
7,8-didehidro-4,5alfa-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6alfa,10alfa-diol (10alfa-hidroxicodeína), Mikromol™
Descripción
7,8-didehidro-4,5alfa-epoxi-3-metoxi-17-metilmorfinan-6alfa,10alfa-diol (10alfa-hidroxicodeína)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 10alpha-Hydroxycodeine |
| CAS | 16589-96-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 10alpha-Hydroxycodeine |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H21 N O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Morphinan-6alpha,10alpha-diol, 7,8-didehydro-4,5alpha-epoxy-3-methoxy-17-methyl- (8CI), (5alpha,6alpha,10alpha)-7,8-Didehydro-4,5-epoxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6,10-dio, Codeine Monohydrate Impurity E as α-Isomer, Codeine Impurity E as α-Isomer |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-18-10-4-5-11(20)17(18)23-16-12(22-2)6-3-9(13(16)18)15(21)14(10)19/h3-6,10-11,14-15,17,20-21H,7-8H2,1-2H3/t10-,11-,14-,15-,17-,18-/m0/s1 |
| SMILES | COc1ccc2[C@H](O)[C@@H]3[C@@H]4C=C[C@H](O)[C@@H]5Oc1c2[C@]45CCN3C |
| Nombre IUPAC | (4S,4aR,7S,7aR,12bS,13S)-9-metoxi-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolina-7,13-diol |
| Mostrar más |