Learn More
Ácido 7,8-Diaminopelargonico Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30138442
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138442 5 mg 5 miligramos
30132482 2.5 mg 2.50 miligramo
30008110 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138442 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4165505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 951786-35-9
Fórmula molecular C9 H20 N2 O2 . 2 H Cl
Peso molecular (g/mol) 261.19
Sinónimo (7R,8S)-7,8-Diaminononanoic Acid Hydrochloride
Nombre IUPAC (7R,8S)-7,8-ácido diaminononanoico; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.C[C@H](N)[C@H](N)CCCCCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8-Diaminopelargonic acid dihydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20N2O2.2ClH/c1-7(10)8(11)5-3-2-4-6-9(12)13;;/h7-8H,2-6,10-11H2,1H3,(H,12,13);2*1H/t7-,8+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.1058
Porcentaje de pureza >95%