Learn More
7,8-Dehidropregnenolona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,8-Dehydro Pregnenolone |
| CAS | 1158830-87-5 |
| Fórmula molecular | C21H30O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | (3beta,9beta)-3-Hydroxy-pregna-5,7-dien-20-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H30O2/c1-13(22)17-6-7-18-16-5-4-14-12-15(23)8-10-20(14,2)19(16)9-11-21(17,18)3/h4-5,15,17-19,23H,6-12H2,1-3H3/t15-,17+,18-,19-,20-,21+/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)[C@H]1CC[C@H]2C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C |
| Nombre IUPAC | 1-[(3S,9S,10R,13S,14R,17S)-3-hidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,9,11,12,14,15,16,17-decahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 314.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.2246 |