Learn More
7,8-Benzoquinolina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10246200 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10246200 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10246200 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154070010
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7, 8-Benzoquinoline
Nombre de nota 97%
CAS 230-27-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 48°C to 52°C
Color Blanco a marrón
Punto de ebullición 338°C (719.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C13H9N
Número MDL MFCD00004984
Cantidad 1 g
Beilstein 20, 463
Sinónimo benzo h quinoline, 7,8-benzoquinoline, 4-azaphenanthrene, 1-naphthoquinoline, benzoquinoline, alpha-naphthoquinoline, alpha-benzoquinoline, 7,8-bnzoquinoline, .alpha.-benzoquinoline
Clave InChI WZJYKHNJTSNBHV-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC3=C2N=CC=C3
Nombre IUPAC benzo[h]quinolina
Peso molecular (g/mol) 179.22
PubChem CID 9191
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7,8-Benzoquinoline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación