Learn More
7,8,9,10-tetrahidro-8-(trifluoroacetil)-6,10-metano-6H-pirazino[2,3-h][3]benzazepina (N-(trifluoroacetil)vareniclina), Mikromol™
Código de producto. 17993136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17993136 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17993136 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3380.060025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7,8,9,10-tetrahidro-8-(trifluoroacetil)-6,10-metano-6H-pirazino[2,3-h][3]benzazepina (N-(trifluoroacetil)vareniclina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Varenicline Impurity 16
CAS 230615-70-0
Nombres de analitos o componentes Varenicline Impurity 16
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H12 F3 N3 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)-, 6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 7,8,9,10-tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)- (9CI), 2,2,2-Trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-6,10-methano-8H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepin-8-yl)ethanone, 7,8,9,10-Tetrahydro-8-(trifluoroacetyl)-6,10-methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine, 2,2,2-trifluoro-1-(6,7,9,10-tetrahydro-8H-6,10-methanoazepino[4,5-g]quinoxalin-8-yl)ethan-1-one
Fórmula InChI InChI=1S/C15H12F3N3O/c16-15(17,18)14(22)21-6-8-3-9(7-21)11-5-13-12(4-10(8)11)19-1-2-20-13/h1-2,4-5,8-9H,3,6-7H2
SMILES FC(F)(F)C(=O)N1CC2CC(C1)c3cc4nccnc4cc23
Peso molecular (g/mol) 307.2705
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 307,0932 g/mol