Learn More
7,8,9,10-Tetrahidro-6,10-Metano-6H-pirazino[2,3-h][3]benzazepina 1,4-Dióxido, TRC
Código de producto. 30422771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422771 50 mg -
30420793 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30422771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29395550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1337563-47-9
Fórmula molecular C13H13N3O2
Peso molecular (g/mol) 243.26
SMILES [O-][n+]1cc[n+]([O-])c2cc3C4CNCC(C4)c3cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8,9,10-Tetrahydro-6,10-Methano-6H-pyrazino[2,3-h][3]benzazepine 1,4-Dioxide
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13N3O2/c17-15-1-2-16(18)13-5-11-9-3-8(6-14-7-9)10(11)4-12(13)15/h1-2,4-5,8-9,14H,3,6-7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.1008