Learn More
7,8,9,10-Dehidro Doxorubicinona (~70%), TRC
Código de producto. 30362974
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30362974 5 mg 5 miligramos
30352489 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30362974 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD2295805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1159977-23-7
Fórmula molecular C21H14O8
Peso molecular (g/mol) 394.33
Sinónimo 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone
SMILES COC1=CC=CC2=C1C(=C3C(=C2O)C(=O)C4=CC(=CC(=C4C3=O)O)C(=O)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,8,9,10-Dehydro Doxorubicinone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H14O8/c1-29-13-4-2-3-9-15(13)21(28)17-16(18(9)25)19(26)10-5-8(12(24)7-22)6-11(23)14(10)20(17)27/h2-6,22-23,25,28H,7H2,1H3