Learn More
7,7-Diclorobiciclo[3.2.0]hept-2-en-6-ona, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11439036
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11439036 25 g 25 g
11429036 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11439036 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17915.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5307-99-3
Fórmula molecular C7H6Cl2O
Peso molecular (g/mol) 177.024
Número MDL MFCD00013738
Clave InChI JBPBARAOHIDZPU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-ene-6-one, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichloro, 7,7-dichlorobicyclo 3,2,0 hept-2-en-6-one, acmc-20alxm, 6,6-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-3-en-7-one, 7,7-dichlorobicyclo-3,2,0 hept-2-en-6-one, 7,7-dichlorobicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one #, bicyclo 3.2.0 hept-2-en-6-one,7,7-dichloro
PubChem CID 98378
Nombre IUPAC 6,6-diclorobiciclo[3.2.0]hept-3-en-7-ona
SMILES C1C=CC2C1C(=O)C2(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7-Dichlorobicyclo[3.2.0]hept-2-en-6-one
Punto de ebullición 127°C to 128°C (25 mmHg)
Índice de refracción 1.515
Cantidad 25 g
Beilstein 2045059
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.03
Porcentaje de pureza 97%