Learn More
7,7'-bis(4-bromobenzoil) isoíndigo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 7,7'-Bis(4-bromobenzoyl) Isoindigo |
| CAS | 1798431-98-7 |
| Fórmula molecular | C30 H16 Br2 N2 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 7,7’-Bis(4-bromobenzoyl)-1H,1’H-[3,3']-biindolinylidene-2,2'-dione, 3-[(7-Bromobenzoyl)-1,2-dihydro-2-oxo-3H-indol-3-ylidene]-7-bromobenzoyl-1,3-dihydro-2H-Indol-2-one, Bromfenac Sodium Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H16Br2N2O4/c31-17-11-7-15(8-12-17)27(35)21-5-1-3-19-23(29(37)33-25(19)21)24-20-4-2-6-22(26(20)34-30(24)38)28(36)16-9-13-18(32)14-10-16/h1-14H,(H,33,37)(H,34,38)/b24-23+ |
| SMILES | Brc1ccc(cc1)C(=O)c2cccc3\C(=C\4/C(=O)Nc5c(cccc45)C(=O)c6ccc(Br)cc6)\C(=O)Nc23 |
| Nombre IUPAC | (3E)-7-(4-bromobenzoil)-3-[7-(4-bromobenzoil)-2-oxo-1H-indol-3-ilideno]-1H-indol-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 628.267 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 625.948 |