Learn More
7,7-Azo-3-Alfa, 12-Alfa-dihidroxitaurolánico Sal de sodio, TRC
Código de producto. 30180252
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180252 10 mg 10 miligramos
30180144 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180252 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA94500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 72741-86-7
Fórmula molecular C52 H86 N4 O12 S2 . 2 Na
Peso molecular (g/mol) 1069.37
Nombre IUPAC disodio; 2-[[(4R)-4-[(3R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-7-[(E)-[(3R,8R,9S,10S,12S,13R,14S,17R)-3,12-dihidroxi-10,13-dimetil-17-[(2R)-5-oxo-5-(2-sulfonatoetilamino)pentano-2-il]-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantorena-7-il]diazenilo-3,12-dihidroxi-10,13-dimetilo-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantorena-17-il]pentanoilamino]etanolato
SMILES [Na+].[Na+].C[C@H](CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-])[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3C(CC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)[C@H]3C[C@H](O)[C@]12C)N=NC5CC6C[C@H](O)CC[C@]6(C)[C@H]7C[C@H](O)[C@]8(C)[C@H](CC[C@H]8[C@H]57)[C@H](C)CCC(=O)NCCS(=O)(=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7-Azo-3-a,12-a-dihydroxytaurocholanic Acid, Sodium Salt
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C52H88N4O12S2.2Na/c1-29(7-13-45(61)53-19-21-69(63,64)65)35-9-11-37-47-39(27-43(59)51(35,37)5)49(3)17-15-33(57)23-31(49)25-41(47)55-56-42-26-32-24-34(58)16-18-50(32,4)40-28-44(60)52(6)36(10-12-38(52)48(40)42)30(2)8-14-46(62)54-20-22-70(66,67)68;;/h29-44,47-48,57-60H,7-28H2,1-6H3,(H,53,61)(H,54,62)(H,63,64,65)(H,66,67,68);;/q;2*+1/p-2/b56-55+;;/t29-,30-,31?,32?,33-,34-,35-,36-,37+,38+,39+,40+,41?,42?,43+,44+,47+,48+,49+,50+,51-,52-;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1068.5479