Learn More
7,7',8,8'-Tetradehidro-4,5alfa:4',5'alfa-diepoxi-17,17'-dimetil-2,2'-bimorfinanil-3,3',6alfa,6'alfa-tetrol (Pseudomorfina; 2,2'-Bismorfina), Mikromol™
Código de producto. 17944106
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17944106 25 mg 25 miligramos
17953076 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17944106 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0037.010025
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
7,7',8,8'-Tetradehidro-4,5alfa:4',5'alfa-diepoxi-17,17'-dimetil-2,2'-bimorfinanil-3,3',6alfa,6'alfa-tetrol (Pseudomorfina; 2,2'-Bismorfina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Pseudomorphine
CAS 125-24-6
Nombres de analitos o componentes Pseudomorphine
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C34 H36 N2 O6
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Pseudomorphine (6CI,7CI,8CI), 2,2'-Dehydrodimorphine, Dehydromorphine, Oxydimorphine, Pseudomorphine (C34 alkaloid), 7,7',8,8'-Tetradehydro-4,5alpha:4',5'alpha-diepoxy-17,17'-dimethyl-2,2'-bimorphinanyl-3,3',6alpha,6'alpha-tetrol, Morphine Sulphate Imp. B (EP), Morphine Hydrochloride Imp. B (EP), Pseudomorphine, 2,2'-Bismorphine, [2,2'-Bimorphinan]-3,3',6,6'-tetrol, 7,7',8,8'-tetradehydro-4,5:4',5'-diepoxy-17,17'-dimethyl-, (5alpha,6alpha)-(5'alpha,6'alpha)-, (5alpha,6alpha)-(5'alpha,6'alpha)-7,7',8,8'-Tetradehydro-4,5:4',5'-diepoxy-17,17'-dimethyl[2,2'-bimorphinan]-3,3',6,6'-tetrol, Morphine Related Compound B, Morphine Hydrochloride Impurity B, Morphine Sulfate Impurity B, Morphine Impurity B, Morphine Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C34H36N2O6/c1-35-9-7-33-19-3-5-23(37)31(33)41-29-25(33)15(13-21(19)35)11-17(27(29)39)18-12-16-14-22-20-4-6-24(38)32-34(20,8-10-36(22)2)26(16)30(42-32)28(18)40/h3-6,11-12,19-24,31-32,37-40H,7-10,13-14H2,1-2H3/t19-,20-,21+,22+,23-,24-,31-,32-,33-,34-/m0/s1
SMILES CN1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)c(cc(C[C@@H]1[C@@H]2C=C[C@@H]4O)c35)c6cc7C[C@@H]8[C@@H]9C=C[C@H](O)[C@@H]%10Oc(c6O)c7[C@]9%10CCN8C
Nombre IUPAC (4R,4aR,7S,7aR,12bS)-10-[(4R,4aR,7S,7aR,12bS)-7,9-dihidroxi-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-10-il]-3-metil-2,4,4a,7,7a,13-hexahidro-1H-4,12-metanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7,9-diol
Peso molecular (g/mol) 568.66
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 568.2573 g/mol