Learn More
7,7,8,8-Tetracianoquinodimetano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10503324 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
10 GR
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10503324 1 g Frasco de vidrio 1 g
10657142 5 g Frasco de vidrio 5 g
10636762 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10668894 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10503324 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 169360010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1518-16-7 | C12H4N4 | 204.19 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1518-16-7
Fórmula molecular C12H4N4
Peso molecular (g/mol) 204.19
Número MDL MFCD00011664
Clave InChI PCCVSPMFGIFTHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 7,7,8,8-tetracyanoquinodimethane, tcnq, tetracyanoquinodimethane, tetracyanoquinodimethan, 2,2'-cyclohexa-2,5-diene-1,4-diylidene dimalononitrile, tetracyano-p-quinodimethane, tetracyanoquinodimethan e, quinodimethan, tetracyano, propanedinitrile, 2,2'-2,5-cyclohexadiene-1,4-diylidene bis, 7,7,8,8-tetracyano-p-quinodimethane
PubChem CID 73697
ChEBI CHEBI:52445
Nombre IUPAC 2-[4-(dicianometilideno)ciclohexa-2,5-dien-1-ilideno]propanodinitrilo
SMILES C1=CC(=C(C#N)C#N)C=CC1=C(C#N)C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 287°C to 289°C
Color Marrón anaranjado a verde
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Fieser 01,1136; 12,464
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in acetomitrile,tetrahydrofuran and,dioxane
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.